557404-M
RNA Polymerase III Inhibitor
InSolution, ≥97%
別名:
InSolution RNA Polymerase III Inhibitor, 2-Chloro-N-(3-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N-(1-(3-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl))-2-chlorobenzenesulfonamide
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
liquid
有効性
27 μM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
InChI Key
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
RNA Polymerase III
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
557404-5MG-M:
557404-5MG:
試験成績書(COA)