詳細
Merck USA index - 14, 8034
アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
acetic acid: 1 mg/mL
aqueous base: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O.O.O
InChI
1S/C15H10O7.2H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;;/h1-5,16-19,21H;2*1H2
InChI Key
GMGIWEZSKCNYSW-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PI 3-kinase
警告
その他情報
Howitz, K.T., et al. 2003. Nature425, 191.
Wei, Y.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 4952.
Shibasaki, F., et al. 1993. Biochem. J.289, 227.
Matter, W.F., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Comm.186, 624.
Levy, J., et al. 1984. Biochem. Biophys. Res. Commun.123, 1227.
Graziani, Y., et al. 1983. Eur. J. Biochem.135, 583.
Gschwendt, M., et al. 1983. Biochem. Biophys. Res. Commun. 117, 444.
Ruckstuhl, M., et al. 1979. Biochem. Pharmacol.28, 535.
Beretz, A., et al. 1978. Experientia 34, 1054.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
551600-100MG-M:
551600-MG:
551600-1.1ML:
551600-100MG:
試験成績書(COA)