5.33436
Monocarboxylate Transport Inhibitor, AR-C155858
別名:
Monocarboxylate Transport Inhibitor, AR-C155858, (S)-6-((3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl)-5-(4-hydroxyisoxazolidine-2-carbonyl)-1-isobutyl-3-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione , Monocarboxylate transporter 1 inhibitor, AR-C155858, SR13801
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
1.2 nM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
brown
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2[n]([c]([n]([c](c2c(c1Cc4c([nH]nc4C)C)C(=O)N3OC[C@H](C3)O)=O)C)=O)CC(C)C
InChI
1S/C21H27N5O5S/c1-10(2)7-25-20-17(18(28)24(5)21(25)30)16(19(29)26-8-13(27)9-31-26)15(32-20)6-14-11(3)22-23-12(14)4/h10,13,27H,6-9H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-/m0/s1
InChI Key
ISIVOJWVBJIOFM-ZDUSSCGKSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
MCT1
警告
再構成
その他情報
Ovens, M. J. et al. 2010. Biochem. J.425, 523.
Guile, S. D., et al. 2007. J. Med. Chem.50, 254.
WGK
WGK 3