5.30030
Glutaminase Inhibitor II, BPTES
別名:
Glutaminase Inhibitor II, BPTES, N,Nʹ-(5,5ʹ-(2,2ʹ-Thio bis(ethane-2,1-diyl)) bis(1,3,4-thiadiazole-5,2-diyl)) bis(2-phenylacetamide), Kidney-Type Glutaminase Inhibitor II, GAC Inhibitor II, GLS1 Inhibitor II, KGA Inhibitor II
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥94% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
InChI Key
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
kidney-type glutaminase
包装
警告
再構成
その他情報
Thangavelu, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 7705.
Le, A., et al. 2012. Cell Metab.15, 110.
DeLaBarre, B., et al. 2011. Biochemistry 50, 10764.
Seltzer, M.J., et al. 2010. Cancer Res.70, 8981.
Robinson, M.M., et al. 2007. Biochem. J.406, 407.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3