詳細
Merck USA index - 14, 7415
アッセイ
≥98% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
フォーム
crystals
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to light yellow
溶解性
aqueous base: 3 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O6[C@]87[C@H]6C[C@@]9([C@]8([C@H](OC7=O)C%10OC(=O)C9[C@@H]%10C(O)(C)C)C)O.O1[C@]32[C@@]4([C@H](OC3=O)C5OC(=O)C([C@@]4(CC21)O)[C@@H]5C(=C)C)C
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7?,8?,9-,13-,14-,15+;6?,7-,8?,9?,10+,13+,14+,15-/m10/s1
InChI Key
VJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
GABA receptors
警告
その他情報
Yoon, K.W., et al. 1993. J. Physiol.464, 423.
Akaike, N., et al. 1985. Experientia41, 70.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
528105-MG:
528105-100MG:
試験成績書(COA)