安全性情報
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
別名:
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C180H291N55O48S2
CAS番号:
分子量:
4057.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
詳細
Merck USA index - 14, 7034
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
その他情報
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
512585-UG:
512585-100UG:
試験成績書(COA)