アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
保管温度
−70°C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34+,35+,37-,38-,39-,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50-/m0/s1
InChI Key
FKAWLXNLHHIHLA-QJLNTFFJSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
protein phosphatase-2A & -1
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Takeuchi, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.205, 1803.
Figurov, A., et al. 1993. Eur. J. Neurosci.5, 1083.
Song, Q., and Lavin, M.F. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.190, 47.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Carl, A., et al. 1991. Am. J. Physiol.261, C387.
Suganuma, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 3521.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Ishihara, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 871.
Kato, Y., et al. 1988. J. Org. Chem.53, 3930.
Kato, Y., et al. 1986. J. Am. Chem. Soc.108, 2780.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - (refers to pure substance)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体