Merck
5.06239
Sigma-Aldrich
Bupropion Hydrochloride
別名:
Bupropion Hydrochloride, Dopamine and noradrenalin Transporter Inibitor, Bupropion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18ClNO · xHCl
CAS番号:
分子量:
239.74 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
有効性
1.4 μM Ki
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
water: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(ccc1)C(=O)C(NC(C)(C)C)C.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI Key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
詳細
A non-selective inhibitor of dopamine and noradrenalin transporters (Ki = 1.4, 2.8 and 45 µM for dopamine, noradrenalin, and serotonin transporters respectively). Also an antagonist for neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChrs) (IC50 = 1.8 µM at α2β2 receptor). Clinically used as an antidepressant and smoking seceasion drug. Used in nicotinic addiction and depression studies.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
DAT/NET
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Budzynska, B. et al. 2011 Pharmacol. Rep.63, 71.
Dwoskin, P., et al. 2006. CNS Drug Rev.12, 178.
Soroko, F., et al. 1977. J. Pharm. Pharmacol.29, 769.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3