506172
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796
The p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, also referenced under CAS 285983-48-4, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
p38 MAP Kinase Inhibitor X, BIRB 796, Doramapimod, BIRB796, 1-(5- tert-Butyl-2- p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII, Doramapimod, BIRB796, 1-(5-tert-Butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-[4-(2-morpholin-4-yl-ethoxy)naphthalen-1-yl]urea, JNK Inhibitor XVII
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C5=C3C=CC=C5)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1
InChI
1S/C31H37N5O3/c1-22-9-11-23(12-10-22)36-29(21-28(34-36)31(2,3)4)33-30(37)32-26-13-14-27(25-8-6-5-7-24(25)26)39-20-17-35-15-18-38-19-16-35/h5-14,21H,15-20H2,1-4H3,(H2,32,33,37)
InChI Key
MVCOAUNKQVWQHZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Regan, J., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4676.
Pargellis, C., et al. 2002. Nat. Struct. Biol.9, 268.
Regan, J., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 2994.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
506172-MG:
506172-10MG:
試験成績書(COA)