Merck
5.05147
Millipore
TES
OmniPur® Grade, >= 99%, A zwitterionic buffer
別名:
OmniPur® TES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15NO6S
CAS番号:
分子量:
229.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% dry basis (titration)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: soluble
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
InChI Key
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
詳細
A zwitterionic buffer (Absorbance: ≤0.12 at 260 nm, 1 M, H2O). Has a pKa of 7.5 at 20°C. Useful in the pH range of 6.8-8.2.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.8-8.2. Has a pKa 7.40 at 25°C.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1