BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
法規制遵守
FCC
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
liquid
自己発火温度
303 °C
mp
-27.5 °C
転移温度
flash point 210 °C
密度
0.96 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)OC(=O)C)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI Key
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
437.9 °F - closed cup
引火点(℃)
225.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
5009529825:
CO1E5009525000:
5009520100:
5009520000:
5009529999:
5009529820:
5009527508:
5009529025:
5009525000:
CO1E5009520100:
5009525003:
試験成績書(COA)