BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
製品種目
EMPROVE® ESSENTIAL
フォーム
solid
mp
82-87 °C
溶解性
<0.1 g/L
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC\2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-FVUVGDFOSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1E5009360010:
5009368100:
5009360103:
5009360100:
CO1E5009360100:
5009360010:
5009369999:
5009360000:
試験成績書(COA)