5.00655
Rad6 Inhibitor, TZ9
別名:
Rad6 Inhibitor, TZ9, TZ9, TZ-9, TZ 9, HHR6 Inhibitor, 4-Amino-6-(phenylamino)-[1,3,5]triazin-2-yl)methyl-4-nitrobenzoate, (4-Amino-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)methyl 4-nitrobenzoate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1=CC=C(C=C1)NC2=NC(=NC(=N2)N)COC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C17H14N6O4/c18-16-20-14(21-17(22-16)19-12-4-2-1-3-5-12)10-27-15(24)11-6-8-13(9-7-11)23(25)26/h1-9H,10H2,(H3,18,19,20,21,22)
InChI Key
RRRDZFQRNJTKHL-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Rad6B/HHR6B
包装
警告
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
500655-0MG:
5006550001:
5006550002:
500655-1.1GM:
試験成績書(COA)