安全性情報
5001S
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
別名:
30% Liquid Sampling Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141801
NACRES:
NA.28
製品名
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
フォーム
liquid
品質水準
包装
pkg of 4 × 50 mL
由来
USA origin
濃度
30% BSA
テクニック
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
その他の活性
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
81070N, 81077N, 81177N, 820464
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3