安全性情報
81007N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, microbiological culture, cell culture | mammalian: suitable, enzyme immunoassay: suitable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41141801
NACRES:
NA.25
製品名
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution, pack of 50 mL
詳細
Does Not Contain Preservative
品質水準
アッセイ
29-31 g/dL protein basis (biuret)
フォーム
solution
シェルフライフ
36 mo.
分子量
~66 kDa
精製方法
heat shock fractionation
包装
pack of 50 mL
メーカー/製品名
Probumin®
由来
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (Biuret)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
western blot: suitable
pH
6.8-7.4
その他の活性
Microbial Content Tested by USP
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
81007-BULK:
81007-BULKBRD:
810073:
81007N:
81007-PH:
81007:
81007-M:
81007PROC:
試験成績書(COA)