主要文書
4.90189
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
別名:
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11F6N3O4S2
CAS番号:
分子量:
391.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
liquid
有効性
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-15 °C
密度
1.52 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1