Merck
4.80704
SAFC
Sulfuric acid 10%
EMPROVE® EXPERT
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352301
製品種目
EMPROVE® EXPERT
品質水準
フォーム
liquid
pH
1 (20 °C in H2O)
bp
101 °C/1013 hPa
密度
1.066 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4807041001:
4807041000:
4807048888:
4807049958:
4807049950:
MX14807041000:
4807041000BWT:
4807040000:
4807049999:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2