安全性情報
462711
Sigma-Aldrich
Methyl-α-D-mannopyranoside
Methyl-α-D-mannopyranoside, CAS 617-04-9, is a substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125).
別名:
Methyl-α-D-mannopyranoside, α-Methyl-D-mannoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O6
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
do not freeze
white to off-white
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤10 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3
InChI Key
HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Substrate for α1,2-Mannosyltransferase (Cat. No. 444125). Lectin inhibitory sugar.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Derewenda, Z., et al. 1989. EMBO J.. 8, 2189.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
404.1 °F
引火点(℃)
206.74 °C
適用法令
Jan Code
462711-100GM:
462711-25KG:
462711-10KG:
462711-15KG:
462711-20KG:
462711-5KG:
462711-GM:
462711-1KG:
462711-0GM:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z Derewenda et al.
The EMBO journal, 8(8), 2189-2193 (1989-08-01)
A complex of concanavalin A with methyl alpha-D-mannopyranoside has been crystallized in space group P212121 with a = 123.9 A, b = 129.1 A and c = 67.5 A. X-ray diffraction intensities to 2.9 A resolution have been collected on