製品名
Okadaic Acid, Potassium Salt, Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)C(O)(CC1OC2(OC(CC(=C2)C)C(C)C=CC3OC4(OC5C(OC(C(=C)C5O)C(O)CC(C6OC7(OCCCC7)CCC6C)C)CC4)CC3)C(CC1)O)C
InChI
1S/C44H68O13.K/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);/q;+1/p-1
InChI Key
UXRQUXBFVICHQJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
生物化学的/生理学的作用
PP1, PP2
警告
再構成
その他情報
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differ.5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
459618-1MG:
459618-0UG:
459618-VUG:
459618-200UG:
459618-50UG:
試験成績書(COA)