Merck
3810CBC
Millipore
L-ヒスチジン
free base
別名:
(S)-2-アミノ-3-(4-イミダゾリル)プロピオン酸, NSC 137773
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O2
CAS番号:
分子量:
155.15
Beilstein:
84088
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
品質水準
mp
282 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI Key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ヒスチジンデカルボキシラーゼの作用によってヒスタミンとなる前駆体です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
3810-GM:
3810CBC-100GM:
試験成績書(COA)