製品名
Gramicidin A, High Purity, Bacillus brevis, Gramicidin A, High Purity, Bacillus brevis, CAS 11029-61-1, is a naturally-occurring ion channel-forming pentadecapeptide. Causes K+/H+ exchange in mitochondria in a non-voltage dependent manner.
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 4532
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
<5% gC isomers (HPLC)
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7c8c([nH]c7)cccc8)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)c
InChI
1S/C99H140N20O17/c1-51(2)37-73(109-86(123)59(17)107-81(122)49-105-96(133)82(55(9)10)106-50-121)89(126)108-60(18)87(124)117-84(57(13)14)98(135)119-85(58(15)16)99(136)118-83(56(11)12)97(134)116-80(44-64-48-104-72-34-26-22-30-68(64)72)95(132)112-76(40-54(7)8)92(129)115-79(43-63-47-103-71-33-25-21-29-67(63)71)94(131)111-75(39-53(5)6)91(128)114-78(42-62-46-102-70-32-24-20-28-66(62)70)93(130)110-74(38-52(3)4)90(127)113-77(88(125)100-35-36-120)41-61-45-101-69-31-23-19-27-65(61)69/h19-34,45-48,50-60,73-80,82-85,101-104,120H,35-44,49H2,1-18H3,(H,100,125)(H,105,133)(H,106,121)(H,107,122)(H,108,126)(H,109,123)(H,110,130)(H,111,131)(H,112,132)(H,113,127)(H,114,128)(H,115,129)(H,116,134)(H,117,124)(H,118,136)(H,119,135)/t59-,60-,73+,74+,75+,76+,77-,78-,79-,80-,82-,83+,84+,85-/m0/s1
InChI Key
ZWCXYZRRTRDGQE-LUPIJMBPSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Causes the formation of a monovalent cation-selective ion channel
警告
シーケンス
再構成
その他情報
Koeppe, R.E., et al. 1995. Biochemistry34, 9299.
Ketchem, R.R., et al. 1993. Science261, 1457.
Stankovic, C.J., et al. 1990. Anal. Biochem.184, 100.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
368020-VMG:
368020-25MG:
試験成績書(COA)