詳細
RTECS - MB9670000
アッセイ
≥96% (TLC)
フォーム
solid
分子量
micellar wt 900
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
凝集数
2
色
white
pKa
4.8
CMC
2.1 mM
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na].N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
詳細
警告
WGK
WGK 3
Jan Code
361311-0GM:
361311-5GM:
361311-GM:
試験成績書(COA)