安全性情報
3455
Millipore
D-Galactose
An aldo hexose.
別名:
D-Galactose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
3455-GM:
3455-100GM:
試験成績書(COA)