安全性情報
33-047
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
The PI 3-Kinase 3-Step HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format.
別名:
3-Step HTRF Assay, PI 3-Kinase Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
HTRF®
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
検出方法
fluorometric (HTRF)
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290)
詳細
Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit α (PIK3CA) gene is mapped to human chromosome 3q26.32. This gene codes for the catalytic subunit p110α of class IA PI3-kinase. PI3K signaling pathways regulate various cellular activities and properties including proliferation, survival, apoptosis, motility, and morphology. Mutation or overexpression of the PIK3CA gene is implicated in the development of various human solid tumors including head and neck cancers or pharyngeal cancer and ovarian cancer.
アプリケーション
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay has been used to determine the in vitro inhibitory potencies of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) δ inhibitors such as MSD-496486311, MSD126796721, idelalisib, and duvelisib across PI3K α, β, γ, and δ isoforms.
生物化学的/生理学的作用
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
包装
Kit capacity: 10,000 wells
構成
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
保管および安定性
12 months at -70°C
その他情報
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
法的情報
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Robbie L McLeod et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 369(2), 223-233 (2019-02-26)
We leveraged a clinical pharmacokinetic (PK)/pharmacodynamics (PD)/efficacy relationship established with an oral phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)δ inhibitor (Idelalisib) in a nasal allergen challenge study to determine whether a comparable PK/PD/efficacy relationship with PI3Kδ inhibitors was observed in preclinical respiratory models of