安全性情報
6350-OP
Millipore
MOPS
OmniPur® Grade, 10X Concentrate solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
品質水準
形状
solution
メーカー/製品名
Calbiochem®
clear to haze-free colorless
輸送温度
ambient
詳細
Ideal for RNA electrophoresis in agarose. Buffering range 6.5-7.9. Each liter of concentrate makes 10L of 1X MOPS. Prepared with MOPS and DEPC for RNA applications. Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
6350-500ML:
試験成績書(COA)