主要文書
33-04A
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
Everything you need to perform the PI3 Kinase 3-step HTRF assays (1920 wells).
別名:
Kinase Activity Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
HTRF®
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
検出方法
fluorometric (HTRF)
遺伝子情報
human ... PIK3CA(5290)
アプリケーション
Research Category
アポトーシス及び癌
Research Sub Category
腫瘍学
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
生物化学的/生理学的作用
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
包装
Kit capacity: 1920 wells
構成
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
保管および安定性
12 months at -70°C
法的情報
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany