安全性情報
324413
Sigma-Aldrich
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore
The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
別名:
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore, 3-Hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid-(2,4,5-trihydroxybenzylidene)-hydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2O5
分子量:
338.31
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
yellow
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
A highly potent (IC50 = 0.38 and 2.6 µM for dynamin I and dynamin II, respectively), cell-permeable and in vivo bioavailable (30 mg/kg in mice, i.p.) hydroxylated analog of Dynamin Inhibitor I, Dynasore (Cat. No. 324410).
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Harper, C.B., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 35966.
Howes, M.T., et al. 2010. J. Cell Biol.190, 675.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
324413-10MG:
324413-MG:
試験成績書(COA)