安全性情報
284-M
Sigma-Aldrich
Methylene Blue Chloride
Harleco®, suitable for histology
別名:
Methylthioninium chloride, Swiss Blue, Basic Blue 9, Methylene blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S
CAS番号:
分子量:
319.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
EC Index Number:
200-515-2
フォーム
solid
品質水準
メーカー/製品名
Harleco®
mp
190.01 °C
λmax
663-667 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
10-30°C
SMILES記法
[s]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc[c](c2)=[N+](C)C.[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HARLECO® For histological and bacteriological staining
HARLECO® Methylene Blue
284-12 25g Glass Bottle
アプリケーション
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used for histological and bacteriological staining and as a constituent of Wright Stain.
HARLECO® For histological and bacteriological staining
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
284-16:
284-12:
284-23:
試験成績書(COA)