264158
Caspase Modulator II, 1541B
Caspase Modulator II, 1541B primarily used in Inhibition.
別名:
Caspase Modulator II, 1541B, 8-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XVI, Procaspase-3 Activator III, Procaspase-3 Activator III, 8-Hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XVI
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
pale yellow
溶解性
DMSO: 1.8 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
包装
警告
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
264158-MG:
264158-10MG:
試験成績書(COA)