Merck
239779
Millipore
CHES
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 8.6-10.0
別名:
CHES, ULTROL® Grade, 2-(N-Cyclohexylamino)ethanesulfonic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: 1 M
微量陽イオン
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C8H17NO3S.Na/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
TXWKJOVDGFRVOG-UHFFFAOYSA-M
詳細
(Absorbance 290nm, 1.0M, ≤0.05)
A zwitterionic buffer that is useful in the pH 8.6-10.0 range.
Biological buffer (Absorbance 290nm, 1.0M, ≤0.05)
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
239779-100GM:
239779-0KG:
239779-GM:
試験成績書(COA)