227016
CCR2 Antagonist
≥97% (racemic mixture, HPLC), solid, CCR2 antagonist, Calbiochem®
別名:
CCR2 Antagonist, 2-((Isopropylaminocarbonyl)amino)-N-(2-((cis-2-((4-(methylthio)benzoyl)amino)cyclohexyl)amino)-2-oxoethyl)-5-(trifluoromethyl)-benzamide, CC Chemokine Receptor 2 Antagonist
About This Item
おすすめの製品
製品名
CCR2 Antagonist, The CCR2 Antagonist, also referenced under CAS 445479-97-0, controls the biological activity of CCR2.
品質水準
アッセイ
≥97% (racemic mixture, HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white
溶解性
ethanol: 6 mg/mL
DMSO: 60 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
包装
警告
調製ノート
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
227016-1.1ML:
227016-MG:
227016-5MG:
試験成績書(COA)