主要文書
2221-60250
Millipore
NovaSeptum® 細胞培養サンプリングユニット
Autoclavable Application; 250mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104105
eCl@ss:
36101790
物質
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
品質水準
無菌性
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
メーカー/製品名
NovaSeptum®
パラメーター
-20-125 °C max. temp.
ニードルサイズ
2.0 mm
容量
250 mL
不純物
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
フィッティング
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
適合性
suitable for sampling
法的情報
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany