アッセイ
≥97% (by Assay)
形状
crystalline powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
gray to off-white
溶解性
water: 2.5 mg/mL
methanol: 35 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)
InChI Key
WIIZWVCIJKGZOK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
trasnslation of RNA
その他情報
Lu, J., and Jiang, C. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 12.
Saltarelli, M.J., et al. 1993. Virol.197, 35.
Holt, J.T. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.660, 88.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, NY, p. 1.6, A.6.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
970780KC-5KG:
220551-GM:
US2220551-25GM-B:
220551-500GM:
220551-25GM:
970780KC-0KG:
220551-100GM:
US2220551-500GM:
220551-0KG:
220551-5KG:
US2220551-25GM:
試験成績書(COA)