Merck
218739
Sigma-Aldrich
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE), caspase-4, and caspase-5 activity.
別名:
Caspase-1 Substrate X, Fluorogenic, Caspase-5 Substrate III, Fluorogenic, Ac-WEHD-AMC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H40N8O11
CAS番号:
分子量:
784.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
蛍光検出
λex 365–380 nm
λem 430–460 nm
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
A fluorogenic substrate for detecting caspase-1 (ICE) (excitation maximum: ~365-380 nm; emission maximum: ~430-460 nm).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Ac-Trp-Glu-His-Asp-AMC
その他情報
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
218739-5MG:
218739-MG:
試験成績書(COA)