詳細
RTECS - EI2962500
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
warm ethanol: 25 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C=C(C=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C24H34O4/c1-22-10-7-17(25)13-16(22)4-5-20-19(22)8-11-23(2)18(9-12-24(20,23)27)15-3-6-21(26)28-14-15/h3,6,14,16-20,25,27H,4-5,7-13H2,1-2H3/t16-,17+,18-,19?,20?,22+,23-,24+/m1/s1
InChI Key
QEEBRPGZBVVINN-ZXRSHIDQSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Ouabain-sensitive Na+,K+-ATPase activity
包装
警告
再構成
その他情報
Kawazoe, N., et al. 1999. Oncogene 18, 2413.
McGowan, M.H., et al. 1999. J. Pharmacol. Exp. Ther. 289, 1559.
Watabe, M., et al. 1998. Oncogene 16, 779.
Hashimoto, S., et al. 1997. Leuk. Res. 21, 875.
Morris, J.F., et al. 1997. Comp. Biochem. Physiol. A Physiol. 118, 599.
Brownlee, A.A., et al. 1990. Clin. Sci.78, 169.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
203900-10MG:
203900-MG:
試験成績書(COA)