安全性情報
1.94601
Supelco
Pyridine
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Pyridine, Azine, Azabenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
79.1
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
bp:
115 °C/1013 hPa
グレード
ACS reagent
蒸気圧
26.7 hPa ( 25 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
482 °C
有効性
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for routine analytical applications)
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
転移温度
flash point 17 °C
溶解性
soluble 1000 g/L
密度
0.982 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
詳細
分析用 エンパルタ ACS
アプリケーション
  • Vinylcyclopropane-Cyclopentene (VCP-CP) Rearrangement Enabled by Pyridine-Assisted Boronyl Radical Catalysis.: This study explores the VCP-CP rearrangement facilitated by pyridine-assisted boronyl radical catalysis, highlighting its implications for synthetic chemistry and potential applications in creating complex molecular structures efficiently (Li et al., 2024).
アナリシスノート
Evaporation Number: 12.7
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1946010000:
1946010501:
1946010521:
IN2RCMPS194601:
1946014000:
1946010500:
1946012501:
1946012521:
1946012500:
試験成績書(COA)