安全性情報
1.94520
Supelco
石油エーテル
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
別名:
Petroleum ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12191502
製品種目
EMPLURA®
パラメーター
40-60 °C
保管温度
20-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-5.8 °F
引火点(℃)
< -21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945202501:
1945200501:
1945202521:
1945200521:
IN2RCMP194520:
1945209027:
試験成績書(COA)