Merck
1.94506
Supelco
クロロホルム
EMPLURA®
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.94506.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94506.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945060501:
1945060521:
IN2RCMC194506:
1945062521:
1945069027:
1945062501:
1945069221:
試験成績書(COA)