安全性情報
1.94502
Supelco
1-Butanol
EMPLURA®
別名:
1-Butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
製品種目
EMPLURA®
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1945029221:
1945022521:
1945022501:
1945029027:
IN2RCMB194502:
1945020521:
1945020501:
試験成績書(COA)