安全性情報
1.93714
Supelco
Potassium acetate
EMPLURA®
別名:
Potassium acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3KO2
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93714.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1937145000:
1937145021:
1937140500:
1937140521:
IN2RCMP193714:
試験成績書(COA)