安全性情報
1.93698
Supelco
Potassium hydrogen carbonate
EMPLURA®
別名:
Potassium hydrogen carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHKO3
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936980500:
IN2RCMP193698:
1936980521:
試験成績書(COA)