安全性情報
1.93656
Supelco
Barium hydroxide octahydrate
EMPLURA®
別名:
Barium hydroxide octahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(OH)2 · 8 H2O
CAS番号:
分子量:
315.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936565000:
1936565021:
IN2RCMB193656:
1936560500:
1936560521:
試験成績書(COA)