Merck
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
別名:
Sulfuric acid solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2SO4
CAS番号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
NACRES:
NA.21
製品名
硫酸 溶液, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
品質水準
フォーム
liquid
濃度
39.5-40.5% (H2SO4)
不純物
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (alkalimetric): 39.5 - 40.5 %
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 10 ppm
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
硫酸 溶液 c(H2SO4) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur&#174;, reag. USP
Supelco
1.09074
硫酸 溶液
硫酸 for analysis EMSURE&#174; ISO
Supelco
1.00731
硫酸
硫酸 for inorganic trace analysis, Suprapur&#174;
Supelco
1.00714
硫酸
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
硫酸 ACS reagent, 95.0-98.0%
Sigma-Aldrich
258105
硫酸