安全性情報
1.93636
Supelco
Calcium sulfate dihydrate
(precipitated), EMPLURA®
別名:
Calcium sulfate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CaO4S · 2H2O
CAS番号:
分子量:
172.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
形状
(precipitated)
保管温度
room temp
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936360500:
1936365000:
1936360521:
IN2RCMC193636:
1936369026:
試験成績書(COA)