安全性情報
1.93631
Supelco
Sodium nitrate
EMPLURA®
別名:
Sodium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
NNaO3
CAS番号:
分子量:
84.99
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93631.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936319051:
1936310521:
1936310500:
1936319050:
IN2RCMS193631:
試験成績書(COA)