安全性情報
1.93610
Supelco
Potassium permanganate
EMPLURA®
別名:
Potassium permanganate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93610.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過マンガン酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936105021:
1936105000:
1936100500:
1936109026:
IN2RCMP193610:
1936100521:
試験成績書(COA)