グレード
anhydrous
製品種目
EMPLURA®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93609.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93609.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1936090521:
1936099050:
1936090500:
1936099051:
IN2RCMS193609:
試験成績書(COA)