安全性情報
1.93608
Supelco
Potassium thiocyanate
EMPLURA®
別名:
Potassium thiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CKNS
CAS番号:
分子量:
97.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
包装
1.93608.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93608.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1