蒸気圧
<0.001 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥98.0% (silver nitrate titration)
フォーム
crystalline
有効性
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
177 °C
溶解性
>1000 g/L
密度
1.91 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
750‑1000 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Characteristics of Methyl Cellulose Based Solid Polymer Electrolyte Inserted with Potassium Thiocyanate as K(+) Cation Provider: Structural and Electrical Studies.: This research examines the role of potassium thiocyanate in enhancing the ionic conductivity of methyl cellulose-based solid polymer electrolytes. The findings contribute to advancements in materials science and battery technology (Aziz et al., 2022).
アナリシスノート
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1