安全性情報
1.93603
Supelco
Mercury(II) chloride
EMPLURA®
別名:
Mercury(II) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Hg
CAS番号:
分子量:
271.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
laboratory grade
蒸気圧
1.7 hPa ( at 236 °C)
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
99%
フォーム
crystalline powder
不純物
0.05%
mp
277 °C (531 °F)
密度
5.440 g/cm3
保管温度
room temp
SMILES記法
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93603.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93603.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936030251:
IN2RCMM193603:
1936031000:
1936030250:
1936031021:
試験成績書(COA)